8-Isoquinolinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-8-ol
OR8561-1G OR8561-250MG OR8561-5G
APOSOR8561-1GEA 502 DKK
APOSOR8561-1G APOSOR8561-250MG APOSOR8561-5G
8-Isoquinolinol 95%
8-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.1600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00661583
CAS-nummer: 3482-14-2