3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 262 DKK
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-5-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797224
CAS-nummer: 53312-78-0