1,3-Dichlor-6-methoxyisoquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8558-1G OR8558-250MG OR8558-5G
APOSOR8558-1GEA 3870 DKK
APOSOR8558-1G APOSOR8558-250MG APOSOR8558-5G
1,3-Dichlor-6-methoxyisoquinolin 98%
1,3-Dichlor-6-methoxyisoquinolin
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258765
CAS-nummer: 24623-39-0