8-Chlorisoquinolin 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 774 DKK
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chlorisoquinolin 95%
8-Chlorisoquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.6000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07644622
CAS-nummer: 34784-07-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR