5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 4100 DKK
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₁₀H₁₅N₃OS
Smeltepunkt: 224…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01689082
CAS-nummer: 5424-84-0