4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8546-1G OR8546-5G OR8546-25G
APOSOR8546-1GEA 183 DKK
APOSOR8546-1G APOSOR8546-5G APOSOR8546-25G
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Formel: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369772
CAS-nummer: 153747-97-8