5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 164 DKK
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00187875
CAS-nummer: 14001-67-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,II