5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8521-10G OR8521-1G OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA 4100 DKK
APOSOR8521-10G APOSOR8521-1G APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₉H₁₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 223…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01689081
CAS-nummer: 89665-74-7