tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8519-1G OR8519-500MG
APOSOR8519-1GEA 2520 DKK
APOSOR8519-1G APOSOR8519-500MG
tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₃H₂₂N₄O₂S
Smeltepunkt: 228…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607927
CAS-nummer: 952183-40-3