5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 4100 DKK
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₁₀H₁₆N₄OS
Molekylvægt: 240.33 g/mol
Smeltepunkt: 227…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607894
CAS-nummer: 952183-05-0