[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 2520 DKK
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607911
CAS-nummer: 952183-26-5