2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8511-1G OR8511-500MG
APOSOR8511-1GEA 4040 DKK
APOSOR8511-1G APOSOR8511-500MG
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1lambda~6~-isothiazole-1,1-dione
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₂S
Smeltepunkt: 201…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607932
CAS-nummer: 952183-42-5