Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 1490 DKK
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607892
CAS-nummer: 712-92-5