1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8497-1G OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA 5890 DKK
APOSOR8497-1G APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClN₃O
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607915
CAS-nummer: 952183-30-1