(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 1660 DKK
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607905
CAS-nummer: 28798-81-4