α-Brom-4-Chlortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 208 DKK
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Brom-4-Chlortoulen 98%
α-Brom-4-Chlortoulen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 107…108 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 46…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040714
CAS-nummer: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II