5-Methylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-1H-indole
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 164 DKK
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindol
5-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 267…270 °C
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005680
CAS-nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9