1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 7970 DKK
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Smeltepunkt: 200…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 223786-53-6