2-Brombenzaldehydediethylacetal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 698 DKK
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Brombenzaldehydediethylacetal
2-Brombenzaldehydediethylacetal
Formel: C₁₁H₁₅BrO₂
Molekylvægt: 259.14 g/mol
Kogepunkt: 95 °C/1mmHg
Massefylde: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112.8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075696
CAS-nummer: 35822-58-3