1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8442-1G OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA 3700 DKK
APOSOR8442-1G APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄S
Smeltepunkt: 195…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692435
CAS-nummer: 942474-20-6