2-Brom-5-nitro-6-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 164 DKK
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Brom-5-nitro-6-picolin
2-Brom-5-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095219
CAS-nummer: 22282-96-8