5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 2330 DKK
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 53…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659518
CAS-nummer: 53242-18-5