3-Brom-2-methoxy-5-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 164 DKK
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Brom-2-methoxy-5-nitropyridin
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Smeltepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659517
CAS-nummer: 15862-50-7