3-Phenoxybenzylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 2030 DKK
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
3-Phenoxybenzylchlorid 98%
3-Phenoxybenzylchlorid
Formel: C₁₃H₁₁ClO
Kogepunkt: 141…142 °C/5mmHg
Massefylde: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040866
CAS-nummer: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,II