1H-Pyrazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Borono-1H-pyrazole, 2H-Pyrazole-3-boronic acid, (1H-Pyrazol-5-yl)boronic acid
OR8413-1G OR8413-10G OR8413-5G
APOSOR8413-1GEA 415 DKK
APOSOR8413-1G APOSOR8413-10G APOSOR8413-5G
1H-Pyrazole-5-boronic acid
1H-Pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₃H₅BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368247
CAS-nummer: 376584-63-3