(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 2400 DKK
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₉BO₃
Molekylvægt: 198.07 g/mol
Kogepunkt: 50 °C/0.3mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09702441
CAS-nummer: 219489-07-3