2,5-Dibromthiazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 DKK
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromthiazol 97%
2,5-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
Smeltepunkt: 45…49 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016891
CAS-nummer: 4175-78-4