(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 491 DKK
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₄NOClS
Kogepunkt: 96 °C/0,2mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03001277
CAS-nummer: 145015-15-2