2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 2240 DKK
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formel: C₄H₄ClNOS
Kogepunkt: 46 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09265529
CAS-nummer: 5198-85-6