2-Chloro-4-formylthiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 218 DKK
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formel: C₄H₂ClNOS
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09702023
CAS-nummer: 5198-79-8