2-Chlornicotinonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
OR8401-100G OR8401-25G OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA 197 DKK
APOSOR8401-100G APOSOR8401-25G APOSOR8401-5G
2-Chlornicotinonitril 97%
2-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Kogepunkt: 112 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 104…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014628
CAS-nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III