4-Chlor-o-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 1110 DKK
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chlor-o-xylen 98%
4-Chlor-o-xylen
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 221…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000596
CAS-nummer: 615-60-1