7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8313-1G OR8313-5G OR8313-10G
APOSOR8313-1GEA 785 DKK
APOSOR8313-1G APOSOR8313-5G APOSOR8313-10G
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258643
CAS-nummer: 875305-86-5