3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8307-1G OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA 1040 DKK
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Formel: C₉H₉BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258761
CAS-nummer: 929000-26-0