1,3-Dichlor-7-methylisoquinolin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 2760 DKK
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichlor-7-methylisoquinolin 96%
1,3-Dichlor-7-methylisoquinolin
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258768
CAS-nummer: 21902-37-4