3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8296-1G OR8296-5G
APOSOR8296-1GEA 985 DKK
APOSOR8296-1G APOSOR8296-5G
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide
Formel: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258763
CAS-nummer: 929000-34-0