3-Benzyloxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 132 DKK
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyanilin 98%
3-Benzyloxyanilin
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molekylvægt: 199.25
Smeltepunkt: 63…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007784
CAS-nummer: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6