4-Amino-6-chlorpyrimidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 164 DKK
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chlorpyrimidin 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Smeltepunkt: 214…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053576
CAS-nummer: 5305-59-9