4-Aminopyrimidin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8287-25G OR8287-5G OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA 1370 DKK
APOSOR8287-25G APOSOR8287-5G APOSOR8287-1G
4-Aminopyrimidin 97+%
4-Aminopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃
Smeltepunkt: 147…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006112
CAS-nummer: 591-54-8