4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 1740 DKK
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646112
CAS-nummer: 4316-97-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II