4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8284-10G OR8284-25G
APOSOR8284-10GEA 1080 DKK
APOSOR8284-10G APOSOR8284-25G
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506359
CAS-nummer: 63447-38-1