trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 230 DKK
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formel: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltepunkt: 233…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004373
CAS-nummer: 20595-45-3