4,5-Dichloronicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8270-1G OR8270-50MG OR8270-250MG OR8270-500MG OR8270-2.5G
APOSOR8270-1GEA 3830 DKK
APOSOR8270-1G APOSOR8270-50MG APOSOR8270-250MG APOSOR8270-500MG APOSOR8270-2.5G
4,5-Dichloronicotinic acid
4,5-Dichloronicotinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861987
CAS-nummer: 473837-10-4