5-Methoxyanthranilsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8266-100G OR8266-25G OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA 2070 DKK
APOSOR8266-100G APOSOR8266-25G APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilsyre
5-Methoxyanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016509
CAS-nummer: 6705-03-9