8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 1110 DKK
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formel: C₉H₇NO₂
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006739
CAS-nummer: 1127-45-3