1-Nitroso-2-naphthol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 710 DKK
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitroso-2-naphthol 99%
1-Nitroso-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173.17 g/mol
Kogepunkt: 304
Smeltepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003884
CAS-nummer: 131-91-9
Merck Index: 12,06739