Benzophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
OR8243-1KG OR8243-500G
APOSOR8243-1KGEA 818 DKK
APOSOR8243-1KG APOSOR8243-500G
Benzophenon
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molekylvægt: 182.22 g/mol
Kogepunkt: 305 °C
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003076
CAS-nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,01099