2-Nitroresorcinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Nitrobenzene-1,3-diol
OR8239-100G
OR8239-25G
OR8239-500G
APOSOR8239-100GEA
1180
DKK
APOSOR8239-100G
APOSOR8239-25G
APOSOR8239-500G
2-Nitroresorcinol
2-Nitroresorcinol
Formel:
C₆H₅NO₄ Smeltepunkt: 81…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007124 CAS-nummer: 601-89-8 |