6-Nitro-m-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8232-25G OR8232-100G
APOSOR8232-25GEA 183 DKK
APOSOR8232-25G APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007111
CAS-nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN nummer: 2446
ADR: 6.1,III