2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine, 4-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
OR8227-1G OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA 349 DKK
APOSOR8227-1G APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Molekylvægt: 185.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665911
CAS-nummer: 263276-44-4